5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964572-1G
APOSOR964572-1GEA 59.6 EUR
APOSOR964572-1G
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C8H8N2
MW: 132,1625 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659674
Núm. CAS: 824-52-2