5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 66.7 EUR
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Pto. de fusión: 70…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11857632
Núm. CAS: 1087659-24-2