3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-benzamide
OR964687-1G OR964687-250MG
APOSOR964687-1GEA 464 EUR
APOSOR964687-1G APOSOR964687-250MG
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836256
Núm. CAS: 863548-47-4