3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-β-HoPhe-OH, DL-β-Homophenylalanine
OR964701-1G OR964701-5G
APOSOR964701-1GEA 183 EUR
APOSOR964701-1G APOSOR964701-5G
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
3-Amino-4-phenylbutanoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090626
Núm. CAS: 15099-85-1