Ácido 1,2-fenilenodiacetico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: o-Phenylenediacetic acid, 2,2'-(1,2-Phenylene)diacetic acid
OR964730-25G
APOSOR964730-25GEA 56.7 EUR
APOSOR964730-25G
Ácido 1,2-fenilenodiacetico 95%
Ácido 1,2-fenilenodiacetico
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004329
Núm. CAS: 7500-53-0