5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-Chlorophenyl)isoxazole-5-amine
OR964757-1G OR964757-250MG
APOSOR964757-1GEA 348 EUR
APOSOR964757-1G APOSOR964757-250MG
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06199356
Núm. CAS: 27025-74-7