3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964762-1G
OR964762-250MG
APOSOR964762-1GEA
405
EUR
APOSOR964762-1G
APOSOR964762-250MG
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formula:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11857697 Núm. CAS: 1138444-24-2 |