Ácido 3-aminoftalico, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR964780-1G OR964780-25G OR964780-5G OR964780-10G
APOSOR964780-1GEA 31.9 EUR
APOSOR964780-1G APOSOR964780-25G APOSOR964780-5G APOSOR964780-10G
Ácido 3-aminoftalico, grado técnico
Ácido 3-aminoftalico
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: 183 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 5434-20-8