5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9648-250MG OR9648-1G OR9648-5G
APOSOR9648-250MGEA 84.4 EUR
APOSOR9648-250MG APOSOR9648-1G APOSOR9648-5G
5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
5-(2-Furyl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410257
Núm. CAS: 857283-84-2