1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964809-1G OR964809-250MG
APOSOR964809-1GEA 310 EUR
APOSOR964809-1G APOSOR964809-250MG
1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
1-Chloro-7-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907915
Núm. CAS: 24188-80-5