1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964823-1G OR964823-5G
APOSOR964823-1GEA 0 EUR
APOSOR964823-1G APOSOR964823-5G
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045414
Núm. CAS: 16841-19-3