O-Isobutylhydroxylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964831-1G
OR964831-5G
APOSOR964831-1GEA
72.5
EUR
APOSOR964831-1G
APOSOR964831-5G
O-Isobutylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-Isobutylhydroxylamine hydrochloride
Formula:
C₄H₁₂ClNO MW: 125.6000 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060208 Núm. CAS: 6084-58-8 |