5,6-Dimethoxynicotinaldehyde 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR964832-1G OR964832-250MG
APOSOR964832-1GEA 719 EUR
APOSOR964832-1G APOSOR964832-250MG
5,6-Dimethoxynicotinaldehyde 98%
5,6-Dimethoxynicotinaldehyde
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11857649
Núm. CAS: 52605-99-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR