5-Methoxy-7-azaindole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR964856-5G
APOSOR964856-5GEA
87
EUR
APOSOR964856-5G
5-Methoxy-7-azaindole 97%
5-Methoxy-7-azaindole
Formula:
C8H8N2O MW: 148,1600 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659675 Núm. CAS: 183208-36-8 |