2-(Chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964876-10G OR964876-1G OR964876-5G
APOSOR964876-10GEA 928 EUR
APOSOR964876-10G APOSOR964876-1G APOSOR964876-5G
2-(Chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
2-(Chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formula: C₉H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001117
Núm. CAS: 16867-35-9