3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964953-1G OR964953-250MG
APOSOR964953-1GEA 374 EUR
APOSOR964953-1G APOSOR964953-250MG
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114891
Núm. CAS: 859155-89-8