1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964966-1G
OR964966-250MG
APOSOR964966-1GEA
172
EUR
APOSOR964966-1G
APOSOR964966-250MG
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
Formula:
C₉H₁₂ClN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08691240 Núm. CAS: 74788-46-8 |