2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9650-1G OR9650-250MG
APOSOR9650-1GEA 132 EUR
APOSOR9650-1G APOSOR9650-250MG
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08146610
Núm. CAS: 15182-06-6
UN: 2735
ADR: 8,III