1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965024-1G OR965024-5G
APOSOR965024-1GEA 190 EUR
APOSOR965024-1G APOSOR965024-5G
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03834530
Núm. CAS: 696647-92-4