3-Cyclopentene-1-ol 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR965026-100G OR965026-25G
APOSOR965026-100GEA 290 EUR
APOSOR965026-100G APOSOR965026-25G
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
3-Cyclopentene-1-ol
Formula: C₅H₈O
Pto. de inflamación: 41,9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798186
Núm. CAS: 14320-38-8
UN: 1987
ADR: 3,III