Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965038-1G OR965038-5G
APOSOR965038-1GEA 0 EUR
APOSOR965038-1G APOSOR965038-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114374
Núm. CAS: 62124-77-0