3-Ethylpyridin-2-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965045-10G OR965045-1G OR965045-5G
APOSOR965045-10GEA 864 EUR
APOSOR965045-10G APOSOR965045-1G APOSOR965045-5G
3-Ethylpyridin-2-amine 96%
3-Ethylpyridin-2-amine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774120
Núm. CAS: 42753-67-3