2-(3-Hidroxifenil)etanol 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Alcohol 3-hidroxifenetilico

OR965089-1G OR965089-5G
APOSOR965089-1GEA 66.7 EUR
APOSOR965089-1G APOSOR965089-5G
2-(3-Hidroxifenil)etanol 95%
2-(3-Hidroxifenil)etanol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 168…173 °C
Densidad: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 13398-94-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR