3-(Methylaminomethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965101-1G OR965101-250MG
APOSOR965101-1GEA 0 EUR
APOSOR965101-1G APOSOR965101-250MG
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile 95%
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09731650
Núm. CAS: 90389-96-1