tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965122-1G OR965122-500MG
APOSOR965122-1GEA 393 EUR
APOSOR965122-1G APOSOR965122-500MG
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₈INO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059333
Núm. CAS: 479622-36-1