Ciclobutanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR965150-25G
APOSOR965150-25GEA 94.4 EUR
APOSOR965150-25G
Ciclobutanol
Ciclobutanol
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001318
Núm. CAS: 2919-23-5
UN: 1987
ADR: 3,II