7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-2,3-dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
OR965152-100MG OR965152-1G OR965152-250MG
APOSOR965152-100MGEA 177 EUR
APOSOR965152-100MG APOSOR965152-1G APOSOR965152-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15530247
Núm. CAS: 95897-49-7