3-(3-Methoxyphenoxy)propylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965267-1G OR965267-250MG
APOSOR965267-1GEA 364 EUR
APOSOR965267-1G APOSOR965267-250MG
3-(3-Methoxyphenoxy)propylamine 95%
3-(3-Methoxyphenoxy)propylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07788402
Núm. CAS: 6451-26-9