Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropanoate, 3-Cyclohexyl-3-oxopropionic acid Ethyl ester
OR965283-5G
APOSOR965283-5GEA 97.3 EUR
APOSOR965283-5G
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate 95%
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate
Formula: C₁₁H₁₈O₃
MW: 198,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115574
Núm. CAS: 15971-92-3