2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965333-1G OR965333-250MG OR965333-5G
APOSOR965333-1GEA 284 EUR
APOSOR965333-1G APOSOR965333-250MG APOSOR965333-5G
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06809613
Núm. CAS: 61449-65-8