3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(tert-Butylthio)pyridin-2-amine
OR965345-1G OR965345-250MG
APOSOR965345-1GEA 271 EUR
APOSOR965345-1G APOSOR965345-250MG
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine
Formula: C₉H₁₄N₂S
MW: 182,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663516
Núm. CAS: 551950-47-1