(±)-Ácido 2-metilhexanoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-MethylhexanoicAcid, 2-Methylhexanoic acid, (±)-2-Methylhexanoic acid
OR965380-100G
APOSOR965380-100GEA 186 EUR
APOSOR965380-100G
(±)-Ácido 2-metilhexanoico 95%
(±)-Ácido 2-metilhexanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002674
Núm. CAS: 4536-23-6