2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR965427-250MG OR965427-1G
APOSOR965427-250MGEA 437 EUR
APOSOR965427-250MG APOSOR965427-1G
2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922819
Núm. CAS: 1042141-33-2