2-Cianobenzoato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965457-1G OR965457-5G
APOSOR965457-1GEA 56.7 EUR
APOSOR965457-1G APOSOR965457-5G
2-Cianobenzoato de etilo 95%
2-Cianobenzoato de etilo
Formula: C₁₀H₉NO₂
Número MDL: MFCD03423595
Núm. CAS: 6525-45-7