(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965476-1G OR965476-5G
APOSOR965476-1GEA 219 EUR
APOSOR965476-1G APOSOR965476-5G
(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime 96%
(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime
Formula: C₇H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13563057
Núm. CAS: 1203500-13-3