2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9655-1G OR9655-100MG OR9655-5G
APOSOR9655-1GEA 94.5 EUR
APOSOR9655-1G APOSOR9655-100MG APOSOR9655-5G
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419322
Núm. CAS: 58028-74-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III