Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate, 2-Pyrimidineacetic acid ethyl ester
OR965521-10G OR965521-1G OR965521-5G
APOSOR965521-10GEA 337 EUR
APOSOR965521-10G APOSOR965521-1G APOSOR965521-5G
Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953517
Núm. CAS: 63155-11-3