4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965552-1G
APOSOR965552-1GEA 178 EUR
APOSOR965552-1G
4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
4-Phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462204
Núm. CAS: 10199-68-5