2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965602-1G
OR965602-250MG
APOSOR965602-1GEA
719
EUR
APOSOR965602-1G
APOSOR965602-250MG
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline
Formula:
C₈H₁₀ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08691143 Núm. CAS: 32829-09-7 |