4,6-Dichloroquinazoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965616-1G OR965616-250MG
APOSOR965616-1GEA 0 EUR
APOSOR965616-1G APOSOR965616-250MG
4,6-Dichloroquinazoline 95%
4,6-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00089492
Núm. CAS: 7253-22-7