4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965662-100MG
OR965662-1G
OR965662-250MG
APOSOR965662-100MGEA
145
EUR
APOSOR965662-100MG
APOSOR965662-1G
APOSOR965662-250MG
4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
4-(5-Oxazolyl)benzylamine
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06213310 Núm. CAS: 672324-91-3 |