Cyclohexylidenecyanoacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965724-1G OR965724-250MG
APOSOR965724-1GEA 517 EUR
APOSOR965724-1G APOSOR965724-250MG
Cyclohexylidenecyanoacetic acid 95%
Cyclohexylidenecyanoacetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013799
Núm. CAS: 37107-50-9