4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(p-Tolyl)butanoic acid
OR965734-25G
APOSOR965734-25GEA 109 EUR
APOSOR965734-25G
4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
4-(p-Tolyl)butyric acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021786
Núm. CAS: 4521-22-6