4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965736-1G OR965736-5G
APOSOR965736-1GEA 168 EUR
APOSOR965736-1G APOSOR965736-5G
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine
Formula: C₉H₈N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03305477
Núm. CAS: 66521-70-8