2-(Boc-amino)-4-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-methylpyridine, 2-(Boc-amino)-4-methylpyridine, (4-Methylpyridin-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Methylpyridin-2-yl)carbamate
OR965752-5G
APOSOR965752-5GEA 122 EUR
APOSOR965752-5G
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine 95%
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776933
Núm. CAS: 90101-20-5