(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
OR965764-100G OR965764-25G
APOSOR965764-100GEA 481 EUR
APOSOR965764-100G APOSOR965764-25G
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Formula: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209634
Núm. CAS: 24457-21-4
UN: 1760
ADR: 8 III