4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965768-1G OR965768-250MG
APOSOR965768-1GEA 806 EUR
APOSOR965768-1G APOSOR965768-250MG
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05667138
Núm. CAS: 100047-61-8