2-(2-Furyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9658-1G OR9658-250MG OR9658-500MG OR9658-5G
APOSOR9658-1GEA 393 EUR
APOSOR9658-1G APOSOR9658-250MG APOSOR9658-500MG APOSOR9658-5G
2-(2-Furyl)aniline 95%
2-(2-Furyl)aniline
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039070
Núm. CAS: 55578-79-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III