6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965821-250MG OR965821-5G
APOSOR965821-250MGEA 40.6 EUR
APOSOR965821-250MG APOSOR965821-5G
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₆ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053596
Núm. CAS: 3286-55-3