Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-cyclopropylthiazole-2-carboxylate
OR965854-1G
APOSOR965854-1GEA 301 EUR
APOSOR965854-1G
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656780
Núm. CAS: 439692-05-4